2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23569G1
AS23569G5
ACTIAS23569G1EA
0
CHF
ACTIAS23569G1
ACTIAS23569G5
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitril
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitril
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O |
MDL Number:
MFCD08690291 CAS-Nummer: 206261-63-4 |