3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Chloro-4-trifluoromethoxybenzaldehyde
AS32483G1
AS32483G5
ACTIAS32483G1EA
0
CHF
ACTIAS32483G1
ACTIAS32483G5
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel:
C8H4ClF3O2 MW: 224,5600 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631561 CAS-Nummer: 83279-39-4 |