2-Chlor-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H56225.MD H56225.03
H56225.MDEA 342 CHF
H56225.MD H56225.03
2-Chlor-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamid ≥97%
2-Chlor-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamid
Formel: C₁₅H₁₄ClNO
MW: 259,74 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018254
CAS-Nummer: 196617-88-6