4-Brom-1-iod-2-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Bromo-2-iodonitrobenzene
AS35288G1 AS35288G10 AS35288G5
ACTIAS35288G1EA 0 CHF
ACTIAS35288G1 ACTIAS35288G10 ACTIAS35288G5
4-Brom-1-iod-2-nitrobenzol
4-Brom-1-iod-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃BrINO₂
MW: 327,9020 g/mol
MDL Number: MFCD11505492
CAS-Nummer: 112671-42-8