Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H52745.06 H52745.14
H52745.06EA 114 CHF
H52745.06 H52745.14
Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat ≥97%
Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Purity: 97% CAS No.: 680-15-9 Molecular Formula: C3H3F3O4S Formula Weight: 192.11 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.351 Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1812896 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00144316
Formel: C₃H₃F₃O₄S
MW: 192,11 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C
Dichte: 1.509
Flash-Pt: 47 °C (117 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144316
CAS-Nummer: 680-15-9
ADR: 8,II