(3-Chlor-2-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21776G1
AS21776G5
ACTIAS21776G1EA
0
CHF
ACTIAS21776G1
ACTIAS21776G5
(3-Chlor-2-nitrophenyl)essigsäure
(3-Chlor-2-nitrophenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₆ClNO₄ |
MDL Number:
MFCD03424331 CAS-Nummer: 23066-21-9 |