(4-Brom-2-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
AS21766G1 AS21766G5
ACTIAS21766G1EA 0 CHF
ACTIAS21766G1 ACTIAS21766G5
(4-Brom-2-nitrophenyl)essigsäure
(4-Brom-2-nitrophenyl)essigsäure
Formel: C₈H₆BrNO₄
MDL Number: MFCD05663950
CAS-Nummer: 6127-11-3