(2-Brom-6-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23206G1 AS23206G5
ACTIAS23206G1EA 256 CHF
ACTIAS23206G1 ACTIAS23206G5
(2-Brom-6-nitrophenyl)essigsäure
(2-Brom-6-nitrophenyl)essigsäure
Formel: C₈H₆BrNO₄
MDL Number: MFCD10566470
CAS-Nummer: 37777-74-5