(3-Brom-2-chlorphenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34373G1
AS34373G5
ACTIAS34373G1EA
0
CHF
ACTIAS34373G1
ACTIAS34373G5
(3-Brom-2-chlorphenyl)essigsäure
(3-Brom-2-chlorphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₆BrClO₂ |
MDL Number:
MFCD09864663 CAS-Nummer: 786652-63-9 |