(2-Brom-5-chlorphenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
AS25079G100 AS25079G25
ACTIAS25079G100EA 336 CHF
ACTIAS25079G100 ACTIAS25079G25
(2-Brom-5-chlorphenyl)essigsäure
(2-Brom-5-chlorphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,4900 g/mol
MDL Number: MFCD00153890
CAS-Nummer: 81682-38-4