(2-Brom-4-chlorphenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
AS35546G1 AS35546G5
ACTIAS35546G1EA 0 CHF
ACTIAS35546G1 ACTIAS35546G5
(2-Brom-4-chlorphenyl)essigsäure
(2-Brom-4-chlorphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,4900 g/mol
MDL Number: MFCD09032951
CAS-Nummer: 52864-56-9