5-(4-Nitrophenyl)oxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20801G1
AS20801G5
ACTIAS20801G1EA
68
CHF
ACTIAS20801G1
ACTIAS20801G5
5-(4-Nitrophenyl)oxazol
5-(4-Nitrophenyl)oxazole
Formel:
C₉H₆N₂O₃ MW: 190,1600 g/mol |
MDL Number:
MFCD00085148 CAS-Nummer: 1014-23-9 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)