4-(4-Nitrophenyl)oxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36457G1
AS36457G5
ACTIAS36457G1EA
0
CHF
ACTIAS36457G1
ACTIAS36457G5
4-(4-Nitrophenyl)oxazol
4-(4-Nitrophenyl)oxazole
Formel:
C₉H₆N₂O₃ |
MDL Number:
MFCD09032979 CAS-Nummer: 13382-61-1 |