5-(4-Bromphenyl)oxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20799G1 AS20799G25 AS20799G5
ACTIAS20799G1EA 0 CHF
ACTIAS20799G1 ACTIAS20799G25 ACTIAS20799G5
5-(4-Bromphenyl)oxazol
5-(4-Bromophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆BrNO
MDL Number: MFCD02682015
CAS-Nummer: 72571-06-3