5-(2-Bromphenyl)oxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-(2-Bromophenyl)-1,3-oxazole
AS23737G1 AS23737G25 AS23737G5
ACTIAS23737G1EA 0 CHF
ACTIAS23737G1 ACTIAS23737G25 ACTIAS23737G5
5-(2-Bromphenyl)oxazol
5-(2-Bromophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆BrNO
MDL Number: MFCD05668985
CAS-Nummer: 328270-70-8