2-(2-Bromphenyl)oxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30523G1
AS30523G5
ACTIAS30523G1EA
0
CHF
ACTIAS30523G1
ACTIAS30523G5
2-(2-Bromphenyl)oxazol
2-(2-Bromophenyl)oxazole
Formel:
C₉H₆BrNO |
MDL Number:
MFCD08234434 CAS-Nummer: 92346-48-0 |