Ethyl-2-methylthiazol-5-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-thiazole, Ethyl 2-methylthiazole-5-carboxylate, Ethyl 2-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
AS50353G1
AS50353G5
ACTIAS50353G1EA
0
CHF
ACTIAS50353G1
ACTIAS50353G5
Ethyl-2-methylthiazol-5-carboxylat
Ethyl-2-methylthiazol-5-carboxylat
Formel:
C₇H₉NO₂S MW: 171,2200 g/mol |
MDL Number:
MFCD03840442 CAS-Nummer: 79836-78-5 |