Ethyl-2-methylthiazol-4-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50040G1
AS50040G5
ACTIAS50040G1EA
0
CHF
ACTIAS50040G1
ACTIAS50040G5
Ethyl-2-methylthiazol-4-carboxylat
Ethyl-2-methylthiazol-4-carboxylat
Formel:
C₇H₉NO₂S |
MDL Number:
MFCD00156148 CAS-Nummer: 6436-59-5 |