Methylthiazol-5-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50095G1
AS50095G5
ACTIAS50095G1EA
0
CHF
ACTIAS50095G1
ACTIAS50095G5
Methylthiazol-5-carboxylat
Methylthiazol-5-carboxylat
Formel:
C₅H₅NO₂S MW: 143,1600 g/mol |
MDL Number:
MFCD03788563 CAS-Nummer: 14527-44-7 |