Ethylthiazol-5-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Ethyl 5-thiazolecarboxylate
AS31818G1
AS31818G10
AS31818G5
ACTIAS31818G1EA
0
CHF
ACTIAS31818G1
ACTIAS31818G10
ACTIAS31818G5
Ethylthiazol-5-carboxylat
Ethylthiazol-5-carboxylat
Formel:
C₆H₇NO₂S MW: 157,1900 g/mol |
MDL Number:
MFCD06205069 CAS-Nummer: 32955-22-9 |