Ethylthiazol-2-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23357G1
AS23357G5
ACTIAS23357G1EA
75
CHF
ACTIAS23357G1
ACTIAS23357G5
Ethylthiazol-2-carboxylat
Ethylthiazol-2-carboxylat
Formel:
C₆H₇NO₂S MW: 157,1900 g/mol |
MDL Number:
MFCD06204689 CAS-Nummer: 14527-42-5 |