5-(Benzylthio)-1H-tetrazol
Lieferant: Molekula
Synonyms: BTTBMT
MOLE89914250-25GEA 0 CHF
MOLE89914250-25G
5-(Benzylthio)-1H-tetrazol
5-(Benzylthio)-1H-tetrazol
Formel: C₈H₈N₄S
MW: 192,24 g/mol
MDL Number: MFCD00068731
CAS-Nummer: 21871-47-6