Ethyl-2-amino-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
AS50052G1
AS50052G5
ACTIAS50052G1EA
0
CHF
ACTIAS50052G1
ACTIAS50052G5
Ethyl-2-amino-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-2-amino-4-oxazolcarboxylat
Formel:
C₆H₈N₂O₃ MW: 156.14 g/mol |
MDL Number:
MFCD06659907 CAS-Nummer: 177760-52-0 |