Ethyl-5-oxazolcarboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Ethyl oxazole-5-carboxylate
H32924.14
H32924.06
H32924.14EA
427
CHF
H32924.14
H32924.06
Ethyl-5-oxazolcarboxylat ≥98%
Ethyl-5-oxazolcarboxylat
Purity: 98%
CAS No.: 118994-89-1
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 60°/2.25mm
MDL No.: MFCD04114930
Formel:
C₆H₇NO₃ MW: 141,13 g/mol Siedepunkt: 60 °C (2.25 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114930 CAS-Nummer: 118994-89-1 |