Ethyl-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Ethyl oxazole-4-carboxylate
AS50105G1
AS50105G5
ACTIAS50105G1EA
0
CHF
ACTIAS50105G1
ACTIAS50105G5
Ethyl-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-4-oxazolcarboxylat
Formel:
C₆H₇NO₃ MW: 141,1300 g/mol |
MDL Number:
MFCD04114940 CAS-Nummer: 23012-14-8 |