Ethyl-2-chlor-5-oxazolcarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Ethyl 2-chlorooxazole-5-carboxylate
AS1919G1
AS1919G5
ACTIAS1919G1EA
0
CHF
ACTIAS1919G1
ACTIAS1919G5
Ethyl-2-chlor-5-oxazolcarboxylat
Ethyl-2-chlor-5-oxazolcarboxylat
Formel:
C₆H₆ClNO₃ MW: 175,5697 g/mol |
MDL Number:
MFCD09475866 CAS-Nummer: 862599-47-1 |