Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
AS50045G1 AS50045G5
ACTIAS50045G1EA 0 CHF
ACTIAS50045G1 ACTIAS50045G5
Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₆ClNO₃
MW: 175,57 g/mol
MDL Number: MFCD06660120
CAS-Nummer: 460081-18-9