5-Amino-3-(4-fluorphenyl)isoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23795G1
AS23795G5
ACTIAS23795G1EA
271
CHF
ACTIAS23795G1
ACTIAS23795G5
5-Amino-3-(4-fluorphenyl)isoxazol
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₇FN₂O |
MDL Number:
MFCD03407398 CAS-Nummer: 81465-82-9 |