5-Amino-3-(3-fluorphenyl)isoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23802G1
AS23802G5
ACTIAS23802G1EA
245
CHF
ACTIAS23802G1
ACTIAS23802G5
5-Amino-3-(3-fluorphenyl)isoxazol
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₇FN₂O |
MDL Number:
MFCD07787075 CAS-Nummer: 119162-50-4 |