5-Amino-3-(3-chlorphenyl)isoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-(3-Chlorophenyl)isoxazol-5-amine
AS23797G25
AS23797G5
ACTIAS23797G25EA
0
CHF
ACTIAS23797G25
ACTIAS23797G5
5-Amino-3-(3-chlorphenyl)isoxazol
5-Amino-3-(3-chlorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₇ClN₂O |
MDL Number:
MFCD07383023 CAS-Nummer: 86685-95-2 |