5-Amino-3-(3,5-dichlorphenyl)isoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23803G1
AS23803G5
ACTIAS23803G1EA
0
CHF
ACTIAS23803G1
ACTIAS23803G5
5-Amino-3-(3,5-dichlorphenyl)isoxazol
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂O |
MDL Number:
MFCD11156303 CAS-Nummer: 1020997-14-1 |