5-Amino-3-(4-bromphenyl)isoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23796G1
AS23796G5
ACTIAS23796G1EA
0
CHF
ACTIAS23796G1
ACTIAS23796G5
5-Amino-3-(4-bromphenyl)isoxazol
5-Amino-3-(4-bromophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₇BrN₂O |
MDL Number:
MFCD06199354 CAS-Nummer: 119162-53-7 |