5-Amino-3-(3-bromphenyl)isoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23798G25 AS23798G5
ACTIAS23798G25EA 0 CHF
ACTIAS23798G25 ACTIAS23798G5
5-Amino-3-(3-bromphenyl)isoxazol
5-Amino-3-(3-bromophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₇BrN₂O
MDL Number: MFCD07787076
CAS-Nummer: 119162-52-6