5-Amino-3-(2-bromphenyl)isoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23804G1 AS23804G5
ACTIAS23804G1EA 0 CHF
ACTIAS23804G1 ACTIAS23804G5
5-Amino-3-(2-bromphenyl)isoxazol
5-Amino-3-(2-bromophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₇BrN₂O
MDL Number: MFCD07383024
CAS-Nummer: 119162-51-5