3-Brom-5-(4-fluorphenyl)isoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51154G1
AS51154G5
ACTIAS51154G1EA
0
CHF
ACTIAS51154G1
ACTIAS51154G5
3-Brom-5-(4-fluorphenyl)isoxazol
3-Bromo-5-(4-fluorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₅BrFNO |
MDL Number:
MFCD06660142 CAS-Nummer: 903130-97-2 |