3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Hydroxymethyl-5-methylisoxazole, 5-Methyl-3-isoxazolemethanol
AS35666G1
AS35666G5
ACTIAS35666G1EA
0
CHF
ACTIAS35666G1
ACTIAS35666G5
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazol
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Formel:
C₅H₇NO₂ MW: 113,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00085129 CAS-Nummer: 35166-33-7 |