3-Brom-5-(hydroxymethyl)isoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(3-Bromoisoxazol-5-yl)methanol
AS50108G1
AS50108G5
ACTIAS50108G1EA
0
CHF
ACTIAS50108G1
ACTIAS50108G5
3-Brom-5-(hydroxymethyl)isoxazol
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Formel:
C₄H₄BrNO₂ MW: 177,98 g/mol |
MDL Number:
MFCD04035586 CAS-Nummer: 25742-00-1 |