3-Brom-5-(chlormethyl)isoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50064G1
AS50064G5
ACTIAS50064G1EA
0
CHF
ACTIAS50064G1
ACTIAS50064G5
3-Brom-5-(chlormethyl)isoxazol
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole
Formel:
C₄H₃BrClNO |
MDL Number:
MFCD06660137 CAS-Nummer: 124498-15-3 |