4-Nitroisoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30902G1
AS30902G5
ACTIAS30902G1EA
0
CHF
ACTIAS30902G1
ACTIAS30902G5
4-Nitroisoxazol
4-Nitroisoxazole
Formel:
C₃H₂N₂O₃ |
MDL Number:
MFCD06638027 CAS-Nummer: 1121-13-7 |