6-Methoxy-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30626G1
AS30626G5
ACTIAS30626G1EA
0
CHF
ACTIAS30626G1
ACTIAS30626G5
6-Methoxy-1H-indazol
6-Methoxy-1H-indazole
Formel:
C₈H₈N₂O |
MDL Number:
MFCD09261132 CAS-Nummer: 3522-07-4 |