5-Methoxy-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12288G1 AS12288G5
ACTIAS12288G1EA 0 CHF
ACTIAS12288G1 ACTIAS12288G5
5-Methoxy-1H-indazol
5-Methoxy-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂O
MW: 148.1600 g/mol
MDL Number: MFCD07781657
CAS-Nummer: 94444-96-9