3-Iod-6-methoxy-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30576G1
AS30576G5
ACTIAS30576G1EA
0
CHF
ACTIAS30576G1
ACTIAS30576G5
3-Iod-6-methoxy-1H-indazol
3-Iodo-6-methoxy-1H-indazole
Formel:
C₈H₇IN₂O MW: 274.0585 g/mol |
MDL Number:
MFCD09266218 CAS-Nummer: 936138-17-9 |