3-Iod-6-nitro-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51815G1
AS51815G5
ACTIAS51815G1EA
0
CHF
ACTIAS51815G1
ACTIAS51815G5
3-Iod-6-nitro-1H-indazol
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄IN₃O₂ |
MDL Number:
MFCD07781652 CAS-Nummer: 70315-70-7 |