6-Amino-3-iod-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Iodo-1H-indazol-6-amine
AS12490G1 AS12490G5
ACTIAS12490G1EA 238 CHF
ACTIAS12490G1 ACTIAS12490G5
6-Amino-3-iod-1H-indazol
6-Amino-3-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₆IN₃
MW: 259,471 g/mol
MDL Number: MFCD07781651
CAS-Nummer: 885519-20-0