5-Amino-3-iod-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Iodo-1H-indazol-5-amine
AS12489G1
AS12489G5
ACTIAS12489G1EA
0
CHF
ACTIAS12489G1
ACTIAS12489G5
5-Amino-3-iod-1H-indazol
5-Amino-3-iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₆IN₃ MW: 259.0471 g/mol |
MDL Number:
MFCD07781656 CAS-Nummer: 599183-36-5 |