Methyl-3-iod-1H-indazol-4-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1640G1
AS1640G5
ACTIAS1640G1EA
0
CHF
ACTIAS1640G1
ACTIAS1640G5
Methyl-3-iod-1H-indazol-4-carboxylat
Methyl-3-iod-1H-indazol-4-carboxylat
Formel:
C₉H₇IN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD07781588 CAS-Nummer: 885521-54-0 |