6-Iod-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Iodoindazole
AS12291G1
AS12291G25
AS12291G5
ACTIAS12291G1EA
0
CHF
ACTIAS12291G1
ACTIAS12291G25
ACTIAS12291G5
6-Iod-1H-indazol
6-Iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅IN₂ MW: 244.0300 g/mol |
MDL Number:
MFCD04114695 CAS-Nummer: 261953-36-0 |