5-Iod-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31622G1
AS31622G5
ACTIAS31622G1EA
0
CHF
ACTIAS31622G1
ACTIAS31622G5
5-Iod-1H-indazol
5-Iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅IN₂ |
MDL Number:
MFCD07781642 CAS-Nummer: 55919-82-9 |