4-Iod-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12258G1
AS12258G5
ACTIAS12258G1EA
0
CHF
ACTIAS12258G1
ACTIAS12258G5
4-Iod-1H-indazol
4-Iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅IN₂ |
MDL Number:
MFCD07781607 CAS-Nummer: 885522-11-2 |