3-Amino-6-fluor-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 6-Fluoro-1H-indazol-3-amine
AS22561G1 AS22561G5
ACTIAS22561G1EA 95 CHF
ACTIAS22561G1 ACTIAS22561G5
3-Amino-6-fluor-1H-indazol
3-Amino-6-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₆FN₃
MW: 151,1400 g/mol
MDL Number: MFCD06739129
CAS-Nummer: 404827-75-4